missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ TrueMark™ Kit combiné Urinaire I Plus

Numéro de catalogue. A56288C
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
5 plaques
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue.
A56288C 5 plaques
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A56288C Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A56288C

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le Applied Biosystems TrueMark kit combiné Urinary I Plus permet la détection moléculaire grâce à la technologie PCR en temps réel, offrant un flux de travail de bout en bout pour de nombreuses zones courantes de maladies infectieuses grâce à la puissance des QuantStudio systèmes de PCR en temps réel.

Le Applied Biosystems TrueMark kit combiné Urinary I Plus permet la détection moléculaire grâce à la technologie PCR en temps réel, offrant un flux de travail de bout en bout pour de nombreuses zones courantes de maladies infectieuses grâce à la puissance des QuantStudio systèmes de PCR en temps réel. La combinaison d’un TrueMark panneau (inclus) et d’un QuantStudio système permet de détecter et de catégoriser rapidement et avec précision les micro-organismes responsables des maladies urinaires.

Le TrueMark panel Urinary I Plus est composé d’analyses pratiques et duplexées TaqMan qui détectent Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, staphylococcies coagulases négatives, Staphylococcus saprophyticus, ainsi qu’un contrôle interne lors d’une même réaction, utilisant des techniques de PCR en temps réel.

Les caractéristiques du TrueMark panel Urinary I Plus incluent :
Facilité d’utilisation—, les réactions duplexées pratiques incluent un test et un contrôle positif, pré-spotés et séchés sur TaqMan des plaques, conçus pour une installation facile et une précision accrue; il suffit d’ajouter un échantillon et TrueMark des panels 1-Step de maladies infectieuses Multiplex Master Mix (Non ROX) (inclus) •
Les réactions duales de contrôle—endogène offrent un contrôle interne humain RNase P dans chaque puits pour une confiance
accrue Temps— de retourChoisissez parmi une sélection de panneaux prédéfinis avec un temps d’exécution
• court Contrôle—d’amplification TrueMark Contrôle d’amplification I couvre toutes les cibles dans les panels
• RTI, ITU, IST et vaginaux Maximiser le flux de travail—: passer des tests SARS-CoV-2 aux TrueMark panels de recherche sur les maladies infectieuses en utilisant le même flux de travail

Le TrueMark kit combiné Urinary I Plus comprend les composants suivants :
TrueMark Collection du panel—urinaire I Plus d’essais duplex contenant des ensembles d’amorces/sondes spécifiques à Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, staphylococcies coagulases négatives, Staphylococcus saprophyticus et régions
TrueMark génomiques RNase P. Panel de maladies 1-Step infectieuses Multiplex Master Mix (Non ROX)— mélange PCR prêt à l’emploi, incluant transcriptase inverse, polymérase, dNTPs, sel et tampon

Le TrueMark kit combiné Urinary I Plus est utilisé avec des échantillons d’écouvillon nasopharyngé ou d’aspiration nasopharyngée sur nos QuantStudio systèmes PCR en temps réel.

Utilisation
du produit Le TrueMark panel Urinary I Plus est un ensemble de tests duplex qui détectent des microbes et un contrôle interne dans la même réaction pour la détection qualitative et l’identification de Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, staphylocoques coagulases négatifs et Staphylococcus saprophyticus dans des échantillons d’urine obtenus chez des individus présentant des signes et symptômes d’une infection urinaire.

Spécifications

Content And Storage 5 assiettes; 3 panneaux Store de 1 mL
à 15 –30 °C.
Conservez le mélange maître à 5 à -30 °C.

Detection Method Exemple-échantillon
Label or Dye 2 Couleur
Quantity 5 plaques
Target Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, staphylococcies coagulases négatives et Staphylococcus saprophyticus
For Use With (Application) Détection des agents pathogènes
Compatibility QuantStudio™ 5 systèmes PCR en temps réel, bloc de 96 puits, bloc de 0,2 mL; QuantStudio™ Système PCR en temps réel 5 Dx, 96 puits, bloc de 0,2 mL; QuantStudio™ 7 Pro Real-Time PCR, 96 puits, bloc de 0,2 mL
No. of Reactions Jusqu’à 12 échantillons/assiette