missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ TrueMark™ Kit combiné Lesion Plus

Numéro de catalogue. A56293C
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
5 plaques
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue.
A56293C 5 plaques
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A56293C Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A56293C

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le Applied Biosystems TrueMark kit combiné Lesion Plus permet la détection moléculaire grâce à la technologie PCR en temps réel, offrant un flux de travail de bout en bout pour de nombreuses zones courantes de maladies infectieuses en utilisant la puissance des QuantStudio systèmes de PCR en temps réel.

Le Applied Biosystems TrueMark kit combiné Lesion Plus permet la détection moléculaire grâce à la technologie PCR en temps réel, offrant un flux de travail de bout en bout pour de nombreuses zones courantes de maladies infectieuses en utilisant la puissance des QuantStudio systèmes de PCR en temps réel. La combinaison d’un TrueMark panneau (inclus) et d’un QuantStudio système permet une détection rapide et précise des micro-organismes responsables des maladies des lésions.

Le TrueMark panel Lesion Plus est composé d’analyses pratiques et duplexées TaqMan qui détectent le virus de l’herpès simplex de type 1 (HSV1), le virus de l’herpès simplex de type 2 (HSV2), le cytomégalovirus, Haemophilus ducreyi, Treponema pallidum, le virus varicelle-zester, le lymphogranulome vénéreum, le pan-candida, ainsi qu’un contrôle interne lors d’une même réaction, utilisant des techniques de PCR en temps réel.

Les caractéristiques du TrueMark panel Lesion Plus incluent :
Facilité d’utilisation—, les réactions duplexées pratiques incluent un test et un contrôle positif, pré-spotés et séchés sur TaqMan des plaques, conçus pour une installation facile et une précision accrue; il suffit d’ajouter un échantillon et TrueMark des panels 1-Step de maladies infectieuses Multiplex Master Mix (Non ROX) (inclus) •
Les réactions duales de contrôle—endogène offrent un contrôle interne humain RNase P dans chaque puits pour une confiance
accrue Temps— de retourChoisissez parmi une sélection de panneaux prédéfinis avec un temps de traitement court
• Contrôle —d’amplificationTrueMark Contrôle d’amplification I couvre toutes les cibles dans les panels
• RTI, ITU, IST et vaginaux Maximiser le flux de travail—: passer du test SARS-CoV-2 aux TrueMark panels de recherche sur les maladies infectieuses en utilisant le même flux de travail

Le TrueMark kit combiné Lesion Plus comprend les composants suivants :
TrueMark Collection de tests duplex Lesion Plus Panel contenant des ensembles d’amorces/sondes spécifiques au virus de l’herpès simplex type 1 (HSV1), virus de l’herpès simplex type 2 (HSV2), cytomégalovirus, Haemophilus ducreyi, Treponema pallidum, virus varicella-zoster, lymphogranulome vénéreum, pan-candida et RNase P Panels TrueMark de maladies 1-Step infectieuses Multiplex Master Mix (non ROX)— mélange PCR prêt à l’emploi, incluant transcriptase inverse, polymérase, dNTP,
• — sel et tampon

Le TrueMark kit combiné Lesion Plus est utilisé avec des échantillons de préluves nasopharyngées ou d’aspiration nasopharyngée sur nos QuantStudio systèmes de PCR en temps réel.

Utilisation
des produits Le TrueMark panel Lesion Plus est un ensemble de tests duplex qui détectent les microbes et un contrôle interne lors d’une même réaction pour la détection qualitative et l’identification du virus de l’herpès simplex de type 1 (HSV1), du virus de l’herpès simplex de type 2 (HSV2), du cytomégalovirus, d’Haemophilus ducreyi, du Treponema pallidum, du virus varicelle-zoster, du lymphogranulome vénérique, du Pan-Candida dans un prélèvement de lésion/génitale prélevé chez des individus présentant des signes et symptômes d’ulcère génital.

Spécifications

Content And Storage 5 assiettes; 3 panneaux Store de 1 mL
à 15 –30 °C.
Conservez le mélange maître à 5 à -30 °C.

Detection Method Exemple-échantillon
Label or Dye 2 Couleur
Quantity 5 plaques
Target Virus de l’herpès simplex de type 1 (HSV1), virus de l’herpès simplex de type 2 (HSV2), cytomégalovirus, Haemophilus ducreyi, Treponema pallidum, virus varicelle-zoster, lymphogranulome vénérien et pan-candida
For Use With (Application) Détection des agents pathogènes
Compatibility QuantStudio™ 5 systèmes PCR en temps réel, bloc de 96 puits, bloc de 0,2 mL; QuantStudio™ Système PCR en temps réel 5 Dx, 96 puits, bloc de 0,2 mL; QuantStudio™ 7 Pro Real-Time PCR, 96 puits, bloc de 0,2 mL
No. of Reactions Jusqu’à 12 échantillons/assiette