missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tropicamide, norme de référence de la Pharmacopée britannique (BP), MilliporeSigma™ Supelco™

Numéro de catalogue. 111022845
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
111022845 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 111022845 Fournisseur Merck Emd Millipore Code fournisseur BP1047

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ce produit est fourni tel que livré et spécifié par la Pharmacopée émettrice. Toutes les informations fournies à l’appui de ce produit, y compris la FDS et toute brochure d’information sur le produit, ont été développées et diffusées sous l’autorité de la pharmacopée délivrante.

Spécifications

Nom ou substance chimique Pharmacopeia & Metrological Institutes Standards
CAS 1508-75-4
Formule moléculaire C17H20N2O2
Formule linéaire C17H20N2O2
Numéro MDL MFCD00058580
Quantité 50 mg
Synonyme N-Ethyl-2-phenyl-N-(4-pyridylmethyl)hydracrylamide; Ro 1-7683
Poids de formule 284.35
Niveau Norme de référence de la Pharmacopée britannique (BP)