missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Troemner™ Talboys™ Labjaws™ Pince à double buret avec support
Description
- La pince à double buret saise les burets de capacités micro à 100 mL
- La construction simple permet aux utilisateurs de compresser un mécanisme semblable à un ciseaux, d’insérer un buret et de relâcher doucement pour saisir
- Pour les ajustements de hauteur, recompressez le mécanisme et le buret coulissé vers le haut ou le bas, puis relâchez doucement
- L’unité de serrage s’attache à une tige de support standard avec un connecteur à crochet renforcé intégré
- Ajustement des faces de sillet vers l’avant pour un ajustement facile de la hauteur
- Le support est livré avec une base en porcelaine blanche et un support de 0,51 x 22,76 po. Tige en aluminium (13 x 578 mm)
- La base en porcelaine mesure 7 x 13 x 1 po. (17,8 x 33 x 2,5 cm)
- Les pièces sont disponibles individuellement ou en forfait
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Double serre-bouette et support |
| Matériau | Nickel, zinc, aluminium, porcelaine |
| Comprend | Tige |
| À utiliser avec (équipement) | Labjaws |