missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Troemner™ NIST™ Ensemble de poids métrique en acier inoxydable de classe F, sans certificat

Numéro de catalogue. 0221531
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de masse nominale : 1 mg à 2 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue.
0221531 Plage de masse nominale : 1 mg à 2 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 0221531

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Principalement utilisé pour tester des appareils de pesée commerciaux par des responsables des poids et mesures provinciaux et locaux, des installateurs de dispositifs et des techniciens de service. Les poids de classe F peuvent être utilisés pour tester la plupart des échelles de précision de classe III, toutes les échelles de classe IIIL ou IIII, ainsi que les échelles non marquées d’une désignation de classe.

  • Fourni dans une mallette maîtresse avec poignées et loquet métallique
  • Poids de 100 g et moins, contenu dans un petit étui en similicuir à l’intérieur de l’étui maître
  • Les poids de 1 g et plus sont cylindriques avec une rainure
  • Poids de 500 mg et moins, à plat, avec une extrémité relevée pour faciliter la manipulation
  • Pas de certificat

Spécifications

Type de produit Petit ensemble métrique de poids de test
Classification NIST Classe F 105-1
Matériau Acier inoxydable
Poids (métrique) 1 mg à 2 kg
Masse 1 mg à 2 kg
Comprend Poids cylindrique en acier inoxydable : 2000g, 1000g, 500g, 2 x 200g, 100g, 50g, 2 x 20g, 10g, 5g, 2 x 2g, 1g, Tôle d’acier inoxydable : 500 mg, 2 x 200 mg, poids en feuille d’aluminium : 100 mg, 50 mg, 2 x 20 mg, 10 mg, 5 mg, 2 x 2 mg, 1 mg, étui en plastique
Quantité 26/Set
Quantité d’emballage Multiples