missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dihydrate de citrate trisodique, SCA, 99,0% min

Numéro de catalogue. AA3643936
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA3643936 500 g
AA36439A3 2 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AA3643936 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 03643936

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 6132-04-3 | C6H9Na3O9 | 294,10 g/mol

Le dihydrate de citrate trisodium est largement utilisé dans les aliments, les boissons et les agents de remplissage comme agent tampon, séquestre ou émulsifiant. Il est utilisé comme anticoagulant dans les transfusions sanguines, le laxatif osmotique, les fluides fonctionnels, les solvants, le nettoyage, les produits d’entretien de l’ameublement, la lessive à vaisselle et le nettoyage des radiateurs d’automobiles.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 4-3-6132
Formule moléculaire C6H9Na3O9
Poids moléculaire (g/mol) 294.10
Numéro MDL MFCD00150031
Clé InChI NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synonyme trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
Nom de l’IUPAC trisodium; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate; dihydre
SOURIRES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]

Spécifications

Nom ou substance chimique Trisodium citrate dihydrate
Point de fusion 150 °C-2H2O
Nom Remarque Pour analyse, ACS
Forme physique Cristalline
Quantité 500 g
Fourchette de pourcentages d’essai 99.0%
Beilstein 6104939
Renseignements sur la solubilité Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’alcool.
Poids de formule 294,10 (258,07 anhydre)
Pourcentage de pureté ≥99%
Niveau Réactif ACS
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H500
EINECSNumber 200-675-3
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche