missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tris (triméthylsilyl) phosphite 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. P121725ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P121725ML 25 mL
P12175ML 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. P121725ML Fournisseur TCI America Code fournisseur P121725ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1795-31-9
Formule moléculaire C9H27O3PSi3
Poids moléculaire (g/mol) 298.541
Numéro MDL MFCD00015588
Clé InChI VMZOBROUFBEGAR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tris trimethylsilyl phosphite, phosphorous acid tris trimethylsilyl ester, silanol, trimethyl-, phosphite 3:1, tritrimethylsilyl phosphite, tmspi, acmc-209efr, trimethylsilanol phosphite, tris-trimethylsilylphosphite, tris trimethylsily phosphite
PubChem CID 137213
Nom de l’IUPAC Phosphite de tris (triméthylsilyle)
SOURIRES C[Si](C)(C)OP(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C

Spécifications

Nom ou substance chimique Tris(trimethylsilyl) Phosphite
Couleur Incolore
Point d’ébullition 73 °C
Quantité 25 mL
Poids de formule 298.54
Pourcentage de pureté ≥95,0% (RMN)
Forme physique Liquide