missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tris-Glycine-SDS, solution 10X (électrophorèse), Fisher BioReagents™

Numéro de catalogue. BP13414
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
Emballage:
Nalgene Bouteille en polyéthylène
Poly CUBE
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
BP13414 4 L Poly CUBE
BP13411 1 L Nalgene Bouteille en polyéthylène
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. BP13414 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP13414
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 77-86-1

Tris-Glycine-SDS, solution 10X (électrophorèse)

La tris-glycine-SDS est couramment utilisée comme tampon dans le SDS-PAGE des protéines.

Spécifications

Nom ou substance chimique Tris-Glycine-SDS
Nom Remarque Solution 10X
CAS 77-86-1, 7732-18-5, 56-40-6, 151-21-3
Couleur Non désigné
Forme physique Liquide
Quantité 4 L
DNase Exempt de DNase
Filtré à travers Filtré à travers un filtre de 0,2 micron.
Remarques sur le degré de pureté Sans DNASE, RNase et Protéase
Désignation Test Réussi
Emballage Poly CUBE
Protéase Sans protéase
Synonyme TG-SDS
Niveau Electrophorèse
Concentration ou composition (par analyte ou composants) 0.25M Tris Base, 1.92M Glycine, and 1.0% (w/v) SDS.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats