missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tris-Glycine-SDS, solution 10X (électrophorèse), Fisher BioReagents™
Description
Tris-Glycine-SDS, solution 10X (électrophorèse)
La tris-glycine-SDS est couramment utilisée comme tampon dans le SDS-PAGE des protéines.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tris-Glycine-SDS |
| Nom Remarque | Solution 10X |
| CAS | 77-86-1, 7732-18-5, 56-40-6, 151-21-3 |
| Couleur | Non désigné |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 1 L |
| DNase | Exempt de DNase |
| Filtré à travers | Filtré à travers un filtre de 0,2 micron. |
| Remarques sur le degré de pureté | Sans DNASE, RNase et Protéase |
| Désignation | Test Réussi |
| Afficher plus de résultats |