missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tampon TE, Tris-EDTA, Solution 1X, pH 8,0, Biologie moléculaire, Fisher BioReagents
Description
- Gagnez du temps et simplifiez votre étape de préparation du tampon en utilisant une solution tampon TBE 1X prête à l’emploi Fisher BioReagents
- Ça élimine les tracas de dilution ou d’attendre que la poudre se dissolve
- La solution 1X contient 10 mM de tris et 1 mM d’EDTA
- Filtré et autoclavé - prêt à être utilisé
- Testé pour confirmer l’absence de DNase, de RNase et de protéase
- Le tampon TE (pH 8,0) est couramment utilisé pour resuspendre l’ADN après la précipitation
- Destiné exclusivement à un usage de recherche en laboratoire
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tris-EDTA |
| Nom Remarque | 1X Solution, pH 8.0 |
| CAS | 77-86-1, 6381-92-6, 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Couleur | Incolore |
| pH | 7.4 to 8.1 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 100 mL |
| DNase | Exempt de DNase |
| Filtré à travers | Filtré à travers un filtre de 5 microns. |
| Emballage | Bouteille en polyéthylène |
| Afficher plus de résultats |