Learn More
Tris(6,6,7,7,8,8,8,8-heptafluoro-2,2-diméthyl-3,5-octanedionato)ytterbium(III), 99% (base métallique)
Description
Il s’agit d’un réactif impliqué dans la synthèse de complexes de terres rares pour la séparation des métaux lanthanides, la mobilité conformationnelle des 2-méthoxychalcônes substitués sous l’action de réactifs de décalage lanthanide, la titration RMN sur les complexes cationiquesπ d’hydrocarbures polycycliques aromatiques en forme de bol, ainsi que la reconnaissance spécifique des alcools aminés chiraux. Elle trouve son application en catalyse et synthèse, & optique, lunettes et biochimiques pour la santé & .
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato)ytterbium(III) |
| Point de fusion | 108 °C à 111 °C |
| Notes sur le pourcentage d’essai | (sur la base des métaux) |
| Quantité | 5 g |
| Sensibilité | Hygroscopique |
| Renseignements sur la solubilité | Se dégrade lentement dans l’eau et est soluble dans les hydrocarbures, alcools, cétones, esters. |
| Poids de formule | 1058.59 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 242-211-2 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche