missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tris(2,4-pentanedionato)gallium(III) 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T36525G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T36525G 5 g
T365225G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T36525G Fournisseur TCI America Code fournisseur T36525G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 14405-43-7
Formule moléculaire C15H21GaO6
Poids moléculaire (g/mol) 367.05
Numéro MDL MFCD00013492
Clé InChI IMMRYVXLCAMRNK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gallium iii acetylacetonate, gallium iii 2,4-pentanedionate
PubChem CID 71311502
Nom de l’IUPAC Gallium(3+) Tris(2,4-dioxopentan-3-ide)
SOURIRES [Ga+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Tris(2,4-pentanedionato)gallium(III)
Point de fusion 200 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 367.05
Pourcentage de pureté ≥97,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline