missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tris(2,2,6,6-tétraméthyl-3,5-heptanedionato)europium(III) 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)europium(III) [NMR Shift Reagent] |
| Point de fusion | 190 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 701.78 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |