missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)méthyl]amine, 97%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de produits d’Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original d’Acros Organics ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine |
| Point de fusion | 138 °C à 140 °C |
| Couleur | Brun |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 96% min. (HPLC) |
| Quantité | 100 mg |
| Poids de formule | 530.64 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | GHS Signal Word: Warning |
| Hazard Statement | GHS H Statement Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. |
Utilisation uniquement de la recherche RUO –