missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydroxyde de triméthylsulfonium (0,2 mol/L dans le méthanol) [réactif méthylant], TCI America™

Numéro de catalogue. T15765ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T15765ML 5 mL
T157625ML 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T15765ML Fournisseur TCI America Code fournisseur T15765ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 17287-03-5
Formule moléculaire C3H9IS
Poids moléculaire (g/mol) 204.07
Numéro MDL MFCD00011632
Clé InChI VFJYIHQDILEQNR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme trimethylsulfonium hydroxide, trimethylsulfonium hydroxide solution, trimethylsulfonium hydroxide 0.2mol/l in methanol methylating reagent, sulfonium, trimethyl-, hydroxide, acmc-209sky, trimethylsulfoniumhydroxyd, ksc498e2f, trimethylsulfoniumhydroxidesolution, trimethylsulfonium hydroxide, 0.2mol/l methanol solution, trimethylsulfoniumhydroxide 0.2mol/linmethanol methylatingreagent
PubChem CID 11105313
Nom de l’IUPAC Iodure de triméthylsulfanium
SOURIRES [I-].C[S+](C)C

Spécifications

Nom ou substance chimique Trimethylsulfonium Hydroxide (0.2mol/L in Methanol) [Methylating Reagent]
Couleur Incolore
Quantité 5 mL
Numéro UN 2924
Poids de formule 94.17
Forme physique Liquide
TSCA Non
Recommended Storage Congélateur