missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Triméthyl(4-pyridyl)étain 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T19285G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T19285G 5 g
T19281G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T19285G Fournisseur TCI America Code fournisseur T19285G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 59020-06-3
Formule moléculaire C8H13NSn
Poids moléculaire (g/mol) 241.91
Numéro MDL MFCD03844808
Clé InChI YCBWXJZXFUKDPU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-Trimethylstannylpyridine
PubChem CID 11128458
Nom de l’IUPAC 4-(triméthylnyl)pyridine
SOURIRES C[Sn](C)(C)C1=CC=NC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique Trimethyl(4-pyridyl)tin
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Numéro UN 2788
Poids de formule 241.91
Pourcentage de pureté ≥97,0% (T)
Forme physique Liquide
TSCA Non
Recommended Storage Congélateur