missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trihexylamine 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T0442500ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T0442500ML 500 mL
T044225ML 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T0442500ML Fournisseur TCI America Code fournisseur T0442500ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 102-86-3 | Formula: C18H39N | Weight: 269.517 g/mol

Identifiants chimiques

CAS 102-86-3
Formule moléculaire C18H39N
Poids moléculaire (g/mol) 269.517
Numéro MDL MFCD00009523
Clé InChI DIAIBWNEUYXDNL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tri-n-hexylamine, trihexylamine, 1-hexanamine, n,n-dihexyl, c6-c12 trialkylamine, amines, tri-c6-12-alkyl, amine,trihexyl, 1-hexanamine,n-dihexyl, 1-hexanamine,n,n-dihexyl
PubChem CID 66022
Nom de l’IUPAC N,N-dihexylhexan-1-amine
SOURIRES CCCCCCN(CCCCCC)CCCCCC

Spécifications

Nom ou substance chimique Trihexylamine
Couleur Jaune
Point d’ébullition 265 °C
Quantité 500 mL
Numéro UN 3082
Poids de formule 269.52
Pourcentage de pureté ≥95,0% (GC)
Niveau Not Available
Forme physique Liquide