missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Triéthyle 3-phosphonopropionate, 98%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Triethyl 3-phosphonopropionate |
| Densité | 1.094 |
| Point d’ébullition | 127°C to 129°C (2 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Indice de réfraction | 1.433 |
| Quantité | 10 g |
| Beilstein | 1790966 |
| Poids de formule | 238.22 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H315-H319-H335 |
| Precautionary Statement | P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c |
| TSCA | No |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche