missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Triéthy-1H,1H,2H,2H-tridecafluoro-n-octylsilane 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T17705G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T17705G 5 g
T177025G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T17705G Fournisseur TCI America Code fournisseur T17705G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 51851-37-7
Formule moléculaire C14H19F13O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 510.367
Numéro MDL MFCD00042333
Clé InChI AVYKQOAMZCAHRG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyltriethoxysilane, triethoxy 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, silane, triethoxy 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl, perfluorooctyl triethoxysilane, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyltriethoxysilan, triethoxy 1h,1h,2h,2h-perfluoro-1-octyl silane, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl triethoxysilane, 1h,1h,2h,2h-perfluoroalkyltriethoxysilane, triethoxy-1h,1h,2h,2h-perfluoro-n-octylsilane
PubChem CID 103991
Nom de l’IUPAC Triéthoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane
SOURIRES CCO[Si](CCC(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(OCC)OCC

Spécifications

Nom ou substance chimique Triethoxy-1H,1H,2H,2H-tridecafluoro-n-octylsilane
Couleur Jaune
Point d’ébullition 86 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 510.37
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC)
Forme physique Liquide