missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tricosane, 98%

Numéro de catalogue. AC421600250
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Bouteille en verre
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
AC421600250 25 g Bouteille en verre
AC421600010 1 g Bouteille en verre
AC421600050 5 g Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AC421600250 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 421600250
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 638-67-5 | C23H48 | 324,63 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de produits d’Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original d’Acros Organics ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 638-67-5
Formule moléculaire C23H48
Poids moléculaire (g/mol) 324.63
Numéro MDL MFCD00009350
Clé InChI FIGVVZUWCLSUEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-tricosane, tricosan, docosane, methyl, unii-t166b8r1vc, ch3-ch2 21-ch3, tricosane, analytical standard, tricosane, tricosane standardmaterialforgc, unii-j3n6x3yk96 component
PubChem CID 12534
ChEBI CHEBI:32934
Nom de l’IUPAC Tricosane
SOURIRES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Spécifications

Nom ou substance chimique Tricosane
Point de fusion 47 °C à 50 °C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 380 °C
Point d’éclair 113 °C
Spectre infrarouge Authentique
Fourchette de pourcentages d’essai 97,5% min. (GC)
Emballage Bouteille en verre
Formule linéaire CH3(CH2)21CH3
Quantité 25 g
Renseignements sur la solubilité Solubilité dans l’eau : insoluble
Poids de formule 324.63
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Flocons brillants
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
EINECSNumber 211-347-4

Utilisation uniquement de la recherche RUO –