missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tributylsilane 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T20435G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T20435G 5 g
T204325G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T20435G Fournisseur TCI America Code fournisseur T20435G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 998-41-4
Formule moléculaire C12H27Si
Poids moléculaire (g/mol) 199.43
Numéro MDL MFCD00009415
Clé InChI ISEIIPDWJVGTQS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6327711
Nom de l’IUPAC Tributylsilyl
SOURIRES CCCC[Si](CCCC)CCCC

Spécifications

Nom ou substance chimique Tributylsilane
Couleur Incolore
Point d’ébullition 103 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 200.44
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide