missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ Fioles au format Velocity™ RTU du plateau

Numéro de catalogue. 01677097
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de produit:
10R
20R
2R
6R
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Gamme de produit
01677097 2R
01677098 6R
01677099 10R
01677100 20R
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 01677097 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 91388E5

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Velocity™ fioles au format Tray RTU.

Corning™ Velocity™ Flacons

  • Fioles en verre borosilicate de type I à revêtement externe
  • UTR avec technologie SG EZ-fill™
  • Format RTU de Tray

Spécifications

Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) jusqu’au rebord 4 mL
Gamme de produit 2R
Hauteur (métrique) 35 mm
Type de produit Fiole pharmaceutique