missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Transparent PTFE/Silicone Septa
Spécifications
Spécifications
| Diamètre (métrique) interne | 20 mm |
| Couleur | Clair |
| Matériau | PTFE/Silicone |
| Nb par paquet | 100 |
| Plage de températures (métrique) | Limite de température : 250 °C |
| Épaisseur (impériale) | 0,1 po. |