missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

trans-N,N'-Diméthyl-1,2-cyclohexanediamine

Numéro de catalogue. AC427310050
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Emballage:
Bouteille en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
AC427310050 5 mL Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AC427310050 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 427310050
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 67579-81-1 | C8H18N 2 | 142,24 g/mol

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 67579-81-1
Formule moléculaire C8H18N2
Poids moléculaire (g/mol) 142.24
Numéro MDL MFCD03001702
Clé InChI JRHPOFJADXHYBR-HTQZYQBOSA-N
Synonyme 1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, 1r,2r-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r---n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexanediamine, trans-n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, trans-1,2-bis methylamino cyclohexane, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexane diamine, 1r,2r---1,2-bis methylamino cyclohexane
PubChem CID 2733821
Nom de l’IUPAC (1R,2R)-1-N,2-N-diméthylcyclohexane-1,2-diamine
SOURIRES CNC1CCCCC1NC

Spécifications

Nom ou substance chimique trans-N, N'-Dimethyl-1, 2-cyclohexanediamine
Densité 0.9020g/mL
Point d’ébullition 78,0 °C à 80,0 °C (18,0 mmHg)
Point d’éclair 74 °C
Emballage Bouteille en verre
Indice de réfraction 1,4710 à 1,4730
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 0.902
Poids de formule 142.24
Hazard Category GHS Signal Word: Danger
Hazard Statement GHS H Statement:
Causes severe skin burns and eye damage.
Precautionary Statement GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling.

WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.

RUO – Usage réservé à la recherche