missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

trans-4-Aminocyclohexanol 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A116025G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A116025G 25 g
A1160500G 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A116025G Fournisseur TCI America Code fournisseur A116025G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 27489-62-9
Formule moléculaire C6H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 115.176
Numéro MDL MFCD00067698
Clé InChI IMLXLGZJLAOKJN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trans-4-aminocyclohexanol, 4-aminocyclohexanol, cis-4-aminocyclohexanol, cis-4-amino-cyclohexanol, cyclohexanol, 4-amino-, trans, 1r,4r-4-aminocyclohexan-1-ol, cyclohexanol, 4-amino, trans-4-hydroxycyclohexylamine, 1r,4r-4-aminocyclohexanol, aminocyclohexanol trans-4
PubChem CID 81293
Nom de l’IUPAC 4-aminocyclohexan-1-ol
SOURIRES C1CC(CCC1N)O

Spécifications

Nom ou substance chimique trans-4-Aminocyclohexanol
Point de fusion 110 °C
Point d’ébullition 127 °C
Quantité 25 g
Numéro UN 3259
Poids de formule 115.18
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline