missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

trans-4-Aminocyclohexanecarboxylique hydrochlorure, 96%, Thermo Scientific Chemicals

Numéro de catalogue. AAH3111406
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH3111406 5 g
AAH3111403 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH3111406 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H3111406
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 27960-59-4 | Molecular Formula: C7H14ClNO2 | Molecular Weight: 179.644 g/mol

Utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Utilisées comme intermédiaire dans la synthèse organique.

Solubilité
Soluble dans l’eau.

Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver loin de l’agent oxydant.

Identifiants chimiques

CAS 27960-59-4
Formule moléculaire C7H14ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 179.644
Numéro MDL MFCD03844587
Clé InChI HXZSYUOXTKQNNY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trans-4-aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride, cis-4-aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride, 4-aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride, 4-aminocyclohexane-1-carboxylic acid hydrochloride, trans-4-aminocyclohexane carboxylic acid hydrochloride, trans-4-aminocyclohexanecarboxylic acid hcl, trans-4-aminocyclohexane-1-carboxylic acid hydrochloride, trans-4-amino-cyclohexane carboxylic acid hydrochloride, 1r,4r-4-aminocyclohexane-1-carboxylic acid hydrochloride, cis-4-aminocyclohexanecarboxylic acid hcl
PubChem CID 24720880
Nom de l’IUPAC acide 4-aminocyclohexane-1-carboxylique; Chlorhydrate
SOURIRES C1CC(CCC1C(=O)O)N.Cl

Spécifications

Point de fusion >300 °C
Nom ou substance chimique trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Renseignements sur la solubilité Soluble dans l’eau.
Quantité 5 g
Poids de formule 179.65
Pourcentage de pureté 96%
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche