missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

trans-1-(Boc-amino)-4-éthynylcyclohexane, 97%

Numéro de catalogue. AAH62905MD
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH62905MD 250 mg
AAH6290503 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH62905MD Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H62905MD
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 947141-86-8 | C13H21NO2 | 223,32 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Notes
: Incompatibles avec les agents oxydants.

Identifiants chimiques

CAS 947141-86-8
Formule moléculaire C13H21NO2
Poids moléculaire (g/mol) 223.32
Numéro MDL MFCD12963985
Clé InChI NZTBBJYAWNVCOE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl trans-4-ethynylcyclohexylcarbamate, trans-1-boc-amino-4-ethynylcyclohexane, tert-butyl n-4-ethynylcyclohexyl carbamate, nztbbjyawnvcoe-xypyzodxsa-n, tert-butyl trans 4-ethynylcyclohexylcarbamate, tert-butyl trans-4-ethynylcyclohexanecarbamate, tert-butyl trans-4-ethynylcyclohexyl carbamate, trans-4-ethynyl-cyclohexyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl n-1r,4r-4-ethynylcyclohexyl carbamate, 1alpha,4beta-4-ethynylcyclohexyl carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 57538360
Nom de l’IUPAC Tert-butyl N-(4-ethynylcyclohexyl)carbamate
SOURIRES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)C#C

Spécifications

Nom ou substance chimique trans-1-(Boc-amino)-4-ethynylcyclohexane
Quantité 250 mg
Poids de formule 223.31
Pourcentage de pureté 97%
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche