missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

trans-1,4-Cyclohexanediméthanol 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C22345G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C22345G 5 g
C223425G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C22345G Fournisseur TCI America Code fournisseur C22345G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 3236-48-4
Formule moléculaire C8H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 144.21
Numéro MDL MFCD00001512,MFCD00066360
Clé InChI YIMQCDZDWXUDCA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-cyclohexanedimethanol, trans-1,4-cyclohexanedimethanol, chdm, 1,4-bis hydroxymethyl cyclohexane, rikabinol dm, cyclohexane-1,4-dimethanol, 1,4-chidm, 1,4-dimethylolcyclohexane, 4-hydroxymethyl cyclohexyl methanol, 1,4-cyclohexanedimethanol, cis
PubChem CID 7735
Nom de l’IUPAC [4-(hydroxyméthyl)cyclohexyl]méthanol
SOURIRES OCC1CCC(CO)CC1

Specifications

Nom ou substance chimique trans-1,4-Cyclohexanedimethanol
Point de fusion 67 °C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 164 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 144.21
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (3)-2326
TSCA Oui