missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TraceCERT™ Solution d’acétate de vinyle, 5 000 μg/mL en acétonitrile, MilliporeSigma™ Supelco™

Numéro de catalogue. 111020286
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
111020286 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 111020286 Fournisseur Merck Emd Millipore Code fournisseur 40327

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Produits de nettoyage, cosmétiques, environnement, alimentation et boissons, soins personnels et pétrole

Spécifications

Emballage Ampoule
Gamme de produit TraceCERT
CAS 108-05-4
Point d’éclair 11 °C
Synonyme Acetoxyethylene
Catégorie Norme des composantes alimentaires et cosmétiques
Quantité 1 mL
Niveau TraceCERT™ Norme analytique
Concentration ou composition (par analyte ou composants) 5,000 μg/mL in acetonitrile

TraceCERT est une marque déposée de Sigma-Aldrich Co. LLC