missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TraceCERT™ Solution standard multi-éléments 6 pour ICP, 23 éléments, MilliporeSigma™ Supelco™
Description
Ce matériel de référence certifié (CRM) est produit et certifié conformément aux normes ISO/IEC 17025 et ISO 17034 (ISO Guide 34). Ce CRM est traçable à l’unité NIST SI kg et mesuré par rapport au matériau primaire d’un NMI, par exemple ou BAM. Le contenu certifié, y compris l’incertitude et la date d’expiration, est indiqué sur le certificat.
Spécifications
Spécifications
| CAS | 7697-37-2 |
| Gamme de produit | TraceCERT |
| Remarques sur le degré de pureté | 100 mg/L chacun : Al, Sb, Ba, Pb, B, Ca, Cd, Cr, Co, Fe, K, Cu, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Si, Ti, V et Zn dans 5% d’acide nitrique et <=0,1% d’acide fluorhydrique |
| Catégorie | Matériel de référence certifié |
| Quantité | 100 mL |
| Niveau | TraceCERT™ Norme analytique |
TraceCERT est une marque déposée de Sigma-Aldrich Co. LLC