missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TraceCERT™ Mesitylène, MilliporeSigma™ Supelco™

Numéro de catalogue. 111019236
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
111019236 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 111019236 Fournisseur Merck Emd Millipore Code fournisseur 61927100MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ce matériel de référence certifié (CRM) est produit et certifié conformément aux normes ISO/IEC 17025 et ISO 17034 (ISO Guide 34). Ce CRM est traçable jusqu’au matériel primaire provenant d’un NMI, par exemple ou NMIJ NIST . Le contenu certifié par RMN quantitative, incluant l’incertitude et la date d’expiration, est indiqué sur le certificat.

Spécifications

CAS 108-67-8
Gamme de produit TraceCERT
Point d’inflammation 1022 °F
Pression de vapeur 14 mmHg (55 °C)
Densité de vapeur 4.1 (contre les airs)
Densité 0,864 g/ml (à 25 °C)
Formule linéaire C6H3(CH3)3
Numéro MDL MFCD00008538
Point de fusion -45 °C
Point d’ébullition 163 °C à 166 °C
Synonyme 1,3,5-Trimethylbenzene
Catégorie Matériel de référence certifié
Quantité 100 mg
Poids de formule 120.19
Niveau TraceCERT™ Norme analytique
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

TraceCERT est une marque déposée de Sigma-Aldrich Co. LLC