missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TraceCERT™ Solution d’acide bromodichloroacétique, 1 000 μg/mL dans le méthyl tert-butyl éther, MilliporeSigma™ Supelco™
Description
Environnement
Spécifications
Spécifications
| Emballage | Ampoule |
| Gamme de produit | TraceCERT |
| CAS | 71133-14-7 |
| Formule linéaire | C2 HBrCl2O2 |
| Catégorie | Norme sur les polluants organiques |
| Quantité | 1 mL |
| Poids de formule | 207.84 |
| Niveau | TraceCERT™ Norme analytique |
| Concentration ou composition (par analyte ou composants) | 1,000 μg/mL in methyl tert -butyl ether |
TraceCERT est une marque déposée de Sigma-Aldrich Co. LLC