missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ TraceableLIVE™ Enregistrement de données WiFi Thermomètre LN2 avec notification à distance

Numéro de catalogue. 15079639
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Deux sondes en acier inoxydable
Une sonde en acier inoxydable
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Comprend
15079639 Une sonde en acier inoxydable
15079640 Deux sondes en acier inoxydable
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 15079639 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 6101107
Obtenez un abonnement à TraceableLIVE avec achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

TraceableLIVE™ Le thermomètre LN2 à enregistrement de données WiFi avec notification à distance est idéal pour surveiller des biologiques sensibles à long terme et des échantillons irremplaçables.

  • Se connecte facilement au WiFi et offre une transmission continue de données vers une interface infonuagique
  • Les alarmes sonores et visuelles aident les personnes présentes en laboratoire à identifier toute condition hors de portée
  • Façon simple, efficace et fiable de rester connecté à des environnements critiques grâce à un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur personnel
  • Alertes en cas d’écart de température, d’interruption de connectivité, batterie faible
  • Méthodes d’alerte : texto, courriel, push
  • Transmission continue de données et surveillance à l’aide d’une connexion sécurisée chiffrée par SSL
  • Se connecte au WiFi existant
  • Fourni avec une sonde (une ou deux, selon le modèle), un guide de démarrage rapide, des piles, des aimants, Velcro un support mural et un certificat traçable
  • Étalonnage multipoint sur un certificat numéroté Traceable™ individuellement qui assure la précision du laboratoire d’étalonnage ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) accrédité par A2LA. Il indique la traçabilité des mesures vers les unités SI via NIST ou d’autres instituts nationaux de mesure (NMI) reconnus qui sont signataires de l’Accord de reconnaissance mutuelle CIPM.
  • Consultez les options d’abonnement ci-dessous. Avec l’achat d’un forfait d’abonnement, l’utilisateur recevra (1) compte gratuit.

TraceableLIVE Options d’abonnement :

  • 15-710-065, abonnement standard d’un an
  • 15-710-066, abonnement standard de 2 ans
  • 15-710-067, abonnement premium d’un an
  • 15-710-068, Abonnement Premium de 2 ans

Spécifications

Catégorie Datalogger
Type d’écran Numérique
Étalonnage Étalonné
Types d’alarme SMS, Courriel, Mobile Push Notification
Type de logiciel TraceableLIVE
Comprend Une sonde en acier inoxydable
Certifications/Conformité ISO/IEC 17025:2005 (1750.01)
Interface Interface de données basée sur le cloud
Modèle 6512
Précision (température) ±0,25 °C
Résolution de la température 0,01°
Plage de températures (impériale) -328 °F à +221 °F
Plage de températures (métrique) -200 °C à +105 °C
Longueur (impériale) du câble 10 ft.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats