missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Métaux traces 1 Pour l’analyse environnementale, SPEX CertiPrep™
Description
Comprend
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité selon ISO/IEC 17025 et le guide ISO/IEC 34, fiche de données de sécurité
Standard inorganique fabriqué pour AA, ICP ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
| Analyte | Concentration |
|---|---|
| Al | 500 μg/mL |
| V | 250 μg/mL |
| En tant que | 100 μg/mL |
| Be | 100 μg/mL |
| Co | 100 μg/mL |
| Cr | 100 μg/mL |
| Cu | 100 μg/mL |
| Fe | 100 μg/mL |
| Mn | 100 μg/mL |
| Ni | 100 μg/mL |
| Pb | 100 μg/mL |
| Zn | 100 μg/mL |
| CD | 25 μg/mL |
| Se | 25 μg/mL |
Certifications
Accrédité par A2LA pour ISO/IEC 17025 et ISO/IEC Guide 34 et certifié par UL-DQS jusqu’à ISO 9001
Compliance
Plainte GHS/OSHA
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Trace Metals I |
| Emballage | Bouteille en LDPE triple lixivié |
| Nom Remarque | Groundwater and Wastewater Pollution Control Check Standard |
| Notes sur la concentration ou la composition | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
| À utiliser avec (équipement) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
| Catégorie | Certified Reference Material |
| Solvant ou matrice | 5% HNO3 |
| Type d’industrie | Wastewater Testing |
| Quantité | 125 mL |
| Niveau | Environnement |
| Afficher plus de résultats |
Produit destiné uniquement à un usage en laboratoire