Learn More
Invitrogen™ Kit d’analyse des espèces réactives d’oxygène (ROS) : 520 nm
Description
Comprend
- Concentré de tache d’essai ROS (poudre lyophilisée) : 1 flacon
- Tampon d’essai ROS
Le kit d’analyse des espèces réactives réactives totales (ROS) 520 nm contient le régent et le tampon nécessaires pour identifier les ROS dans les cellules par cytométrie de flux dans le canal FITC. Les espèces réactives d’oxygène sont des molécules chimiques réactives contenant de l’oxygène générées comme sous-produit naturel du métabolisme de l’oxygène. Les ROS sont constamment générés et éliminés dans des conditions physiologiques normales et ont des fonctions importantes dans la signalisation cellulaire, l’homéostasie et l’élimination des infections microbiennes. Lors de périodes de stress environnemental comme l’exposition aux UV ou à la chaleur, ou lors d’infections, les niveaux de ROS peuvent augmenter considérablement, ce qui entraîne un stress oxydatif. Le stress oxydatif peut endommager les protéines cellulaires, les lipides et l’ADN, et a été associé à des maladies cardiovasculaires, au cancer, au diabète, à l’inflammation et au vieillissement. Parmi les exemples d’OS, on retrouve les ions superoxyde et les peroxydes.
Application signalée
Analyse cytométrique en flux
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 200 tests |
| Nb de tests | 200 tests |
| Excitation/Émission | 495/520 nm |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.