missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eisco™ Langue - Humaine, coupe transversale

Numéro de catalogue. S30334
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
S30334 1 de chaque
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. S30334 Fournisseur Eisco™ Code fournisseur BS18184

Lame de microscope préparée d’une coupe transversale d’une langue humaine. Coloré pour montrer des tissus et structures caractéristiques. Idéal pour les classes de biologie afin d’explorer les relations structure-fonction selon les normes NGSS.

  • Lamiera en verre pré-nettoyée avec bords polis
  • Taille : 25 x 77 mm (1 x 3 po)
  • Échantillons teintés professionnellement pour une visualisation optimale
  • Idéal pour les classes de biologie afin d’explorer les relations structure-fonction selon les normes NGSS
  • Présente des tissus et des structures caractéristiques

Spécifications

Niveau de sécurité biologique 1
Concentration 10%
Classification Histologie
Matériau Verre
Type de support Section transversale
Quantité 1 de chaque
Type d’échantillon Langue humaine
Taille 25 x 77 mm (1 x 3 po)
Type de lame Diapositive préparée