missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Toluène-3,4-dithiol, pour les détaches spectrophotométriques de Mo, Sn, W, ainsi que Ag et Re, ≥97,0%, MilliporeSigma™ Supelco™

Numéro de catalogue. 111018595
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
111018595 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 111018595 Fournisseur Merck Emd Millipore Code fournisseur 897001G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le toluène-3,4-dithiol contenant du molybdène(VI) en acide minéral forme un complexe de couleur vert foncé. Il est purifié par distillation sous vide sous azote.

Identifiants chimiques

Numéro MDL MFCD00004844
Synonyme 3,4-Dimercaptotoluene; 4-Methyl-1,2-benzenedithiol; ′Dithiol’

Spécifications

Point de fusion 28 °C à 32 °C; 30 °C à 33 °C
Densité 1,179 g/ml (à 25 °C)
CAS 496-74-2
Point d’ébullition 135 °C à 137 °C (17 mmHg)
Point d’éclair 113 °C - Coupe fermée
Formule linéaire CH3C6H3(SH)2
Quantité 1 g
Poids de formule 156.27
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC); ≥97,0%
RTECSNumber XT2275000