missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Titertek™ Finnpipette™ Embouts de pipet multi-pas
Description
Spécifiquement pour la pipette multi-pas à 8 canaux Titertek™/Labsystems
- Fabriqué à partir de polypropylène vierge
- Il est équipé de filtres hydrophobes compatibles robots (gros microns) pour éliminer la contamination par les instruments
- 96 pourboires par rack
- Volume : 1500 μL
Spécifications
Spécifications
| Volume (métrique) | 1500 μL |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Naturel |
| Format | Portoir |
| Matériau | Polypropylène |