missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tige de titane, diamètre Puratronic™ de 12,7 mm (0,5 po), 99,999% (base métallique)

Numéro de catalogue. AA36681BU
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 cm
25 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA36681BU 25 cm
AA36681BQ 5 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AA36681BU Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 036681BU

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Forme : Environ 5,7 g/cm | CAS : 7440-32-6 | Ti | 47,87 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom de l’IUPAC Titane
SOURIRES [Ti]

Spécifications

Couleur De l’argent au gris
Nom ou substance chimique Titanium
Aspect Bâton gris argenté
Densité 4,506 g/cm3
Quantité 25 cm
Odeur Inodore
Fourchette de pourcentages d’essai 99,999% (base des métaux)
Forme Tige
EINECSNumber 231-142-3
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche