missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poudre de titane, <20 microns, 93%, emballée dans de l’eau

Numéro de catalogue. AA0068136
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA0068136 500 g
AA0068106 5 g
AA0068114 25 g
AA0068122 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. AA0068136 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 00068136

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 7440-32-6 | Ti | 47,87 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom de l’IUPAC Titane
SOURIRES [Ti]

Spécifications

Couleur Gris
Nom ou substance chimique Titanium
Aspect Poudre gris foncé
Quantité 500 g
Odeur Inodore
Forme Poudre
Fourchette de pourcentages d’essai 93%
Hazard Category H250-H500
Precautionary Statement P210-P222-P280-P335+P334-P370+P378q
DOTInformation DOT Class: 4.2; Packaging Group: II
EINECSNumber 231-142-3
RTECSNumber XR1700000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche