missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Titane, solution standard plasma, Specpure™ Ti 1000 μg/mL

Numéro de catalogue. AA35768AP
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA35768AP 500 mL
AA35768AD 50 mL
AA35768AE 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AA35768AP Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 035768AP

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 7440-32-6 | Ti | 47,87 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom de l’IUPAC Titane
SOURIRES [Ti]

Spécifications

Nom ou substance chimique Titanium
Nom Remarque Ti 1000 μg/ml
Pression de vapeur 23 hPa (17 mm Hg) à 20 °C
Forme physique Liquide
Catégorie Analytical Standard
Quantité 500 mL
Niveau Specpure
Hazard Category H290-H314-H335
Precautionary Statement P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
DOTInformation DOT Class: 8; Packing Group: III
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche