missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Titanium ICP-MS Standard, 1000 ppm Ti in H2O/tr HF, Ricca Chemical
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Titanium ICP-MS Standard |
| Emballage | Natural LDPE Bottle |
| Notes sur la concentration ou la composition | 1,000ppm Ti |
| CAS % minimum | 98.0, 0.4, 0.01 |
| CAS % maximal | 100.0, 0.42, 0.01 |
| Équivalent | 1 mL = 1 mg Ti |