missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gaze en titane, maille 50 tissée à partir de fil de 0,102 mm (0,004 po) de diamètre

Numéro de catalogue. AA40921HB
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA40921HB 300 x 300 mm
AA40921FL 75 x 75 mm
AA40921GT 150 x 150 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AA40921HB Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 040921HB

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 7440-32-6 | Ti | 47,87 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom de l’IUPAC Titane
SOURIRES [Ti]

Spécifications

Nom ou substance chimique Titanium gauze
Nom Remarque Tissé à partir de fil de 0,102 mm (0,004 po) de diamètre
Quantité 300 x 300 mm
Dimensions de la maille Maille 50
Odeur Inodore
Forme Tissu métallique
EINECSNumber 231-142-3
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche