missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Andwin Scientific Tissue-Tek™ Composé CRYO-OCT
Description
- Température de coupe optimale (O.C.T.) formulation de glycols et de résines solubles dans l'eau
- Fournit une matrice d’échantillons pratique, pour le coupement des cryostats à des températures de –10 °C (14 °F) et moins
- Ne laisse aucun résidu sur les lames lors de la procédure de coloration, éliminant toute coloration de fond indésirable
- Fourni dans un format pratique de 4 oz Flacons (118 ml)
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Médias d’intégration |
| Matériau | Glycols et résines solubles dans l’eau |
| Taille | 4 oz |
| À utiliser avec (application) | Coupe cryostatique |
| Quantité | 4 oz (118 mL) |