missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oxyde d’étain(IV), Extra Pure, MilliporeSigma™

Numéro de catalogue. M1078180250
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
25 kg
Emballage:
Bouteille en plastique
Boîte en fibre
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
M1078180250 250 g Bouteille en plastique
M1078189025 25 kg Boîte en fibre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M1078180250 Fournisseur Technidata Code fournisseur 1.07818.0250

Identifiants chimiques

CAS 18282-10-5
Formule moléculaire O2Sn
Poids moléculaire (g/mol) 150.71
Numéro MDL MFCD00011244
Clé InChI XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
PubChem CID 29011
ChEBI CHEBI:52991
Nom de l’IUPAC Stannanedione
SOURIRES O=[Sn]=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Tin(IV) oxide
Forme physique Solide
Quantité 250 g
Poids de formule 150.69
Niveau Ultra pure
Odeur Odorless
Emballage Bouteille en plastique
Aspect Off-white solid