missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorure d’étain(IV) (environ 1,0 mol/L dans le dichlorométhane), TCI America™

Numéro de catalogue. T2053100ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T2053100ML 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. T2053100ML Fournisseur TCI America Code fournisseur T2053100ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 7646-78-8
Formule moléculaire Cl4Sn
Poids moléculaire (g/mol) 260.51
Clé InChI HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J
Synonyme tin tetrachloride, tin iv chloride, stannane, tetrachloro, tin chloride, stannic chloride, tetrachlorotin, tin perchloride, tintetrachloride, tin iv tetrachloride, sncl4
PubChem CID 24287
Nom de l’IUPAC Tétrachlorostanane
SOURIRES Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique Tin(IV) Chloride (ca. 1.0mol/L in Dichloromethane)
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL
Numéro UN 1760
Poids de formule 260.51
EINECSNumber (1)-0260
RTECSNumber XP8750000
TSCA Oui