missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trifluorométhansulfonate d’étain(II) 90,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T11945G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T11945G 5 g
T11941G 1 g
T119425G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. T11945G Fournisseur TCI America Code fournisseur T11945G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 62086-04-8
Formule moléculaire CH4F3O3SSn+
Poids moléculaire (g/mol) 271.805
Numéro MDL MFCD00191251
Clé InChI IACSYIHNPIQPMP-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tin ii trifluoromethanesulfonate
PubChem CID 131676109
Nom de l’IUPAC l’hydrogène moléculaire; étain (2+); Trifluorométhansulfonate
SOURIRES [HH].[HH].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Sn+2]

Spécifications

Nom ou substance chimique Tin(II) Trifluoromethanesulfonate
Couleur Blanc-jaune
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 5 g
Numéro UN 3146
Poids de formule 416.84
Pourcentage de pureté ≥90,0% (T)