missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide tiaprofénique
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Acide tiaprofénique |
| Quantité | 250 mg |
| Point de fusion | 95,0 °C à 100,0 °C |
| Poids de formule | 260.31 |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | Mot signal GHS : Danger |
| Hazard Statement | Déclaration GHS H Toxique si avalée. Elle cause des dommages aux organes par exposition prolongée ou répétée si elle est inhalée. |
| Precautionary Statement | GHS P Statement Lavez soigneusement le visage, les mains et toute peau exposée après manipulation. SI ELLE EST AVALÉE : RINCE LA BOUCHE. Ne provoquez PAS de vomissements. Magasin fermé à clé. Ne respirez pas de poussière/vapeur/gaz/brume/vapeur/spray. Consultez un médecin ou des conseils si vous ne vous sentez pas bien. |
| EINECSNumber | 251-329-3 |
RUO – Usage réservé à la recherche