missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thiopropionamide 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T066925G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T066925G 25 g
T066910G 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T066925G Fournisseur TCI America Code fournisseur T066925G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 631-58-3
Formule moléculaire C3H7NS
Poids moléculaire (g/mol) 89.156
Numéro MDL MFCD00059864
Clé InChI WPZSAUFQHYFIPG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2760628
Nom de l’IUPAC Propanéthioamide
SOURIRES CCC(=S)N

Spécifications

Nom ou substance chimique Thiopropionamide
Point de fusion 40 °C
Quantité 25 g
Poids de formule 89.16
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline
TSCA Non
Recommended Storage Réfrigérateur