missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydrazide d’acide thiophène 3-acétique, 97%

Catalog No. AAL1207706
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantité
AAL1207706 5 g
AAL1207703 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Catalog No. AAL1207706 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. L1207706
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
View all promotions

missing translation for 'validMainframeMsg'

CAS : 175276-94-5 | C6H8N2OS | 156,20 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Chemical Identifiers

CAS 175276-94-5
Formule moléculaire C6H8N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 156.20
Numéro MDL MFCD00052946
Clé InChI YNMRDHMMFCGQBD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-thiophen-3-yl acetohydrazide, thiophene-3-acetic acid hydrazide, 2-3-thienyl acetohydrazide, 2-thien-3-yl acetohydrazide, 3-thiopheneacetic acid,hydrazide, 3 thienyl-acetic acid hydrazide, 2-thien-3-ylacetohydrazide, acmc-20ajii, maybridge1_008350, 3-thienyl acetohydrazide
PubChem CID 468649
Nom de l’IUPAC 2-thiophène-3-ylacétohydrazide
SOURIRES NNC(=O)CC1=CSC=C1

Specifications

Nom ou substance chimique Thiophene-3-acetic acid hydrazide
Point de fusion 85 °C à 86 °C
Quantité 5 g
Beilstein 120473
Poids de formule 156.21
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Crystals or Powder or Crystalline Powder or Fused Solid
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement

H315-H319-H335

Causes skin irritation.

Causes serious eye irritation.

May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche